Learn More
ALK-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16495698
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495698 10 mg 10 miligramos
16428397 5 mg 5 miligramos
16416196 100 mg 100 miligramos
16411867 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495698 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13464
MedChemExpress ALK-IN-1 (Brigatinib analog) is a potent and selective active inhibitor of anaplastic lymphoma kinase(ALK), Patent US20140066406 A1.
ALK-IN-1 (Brigatinib analog) is a potent and selective active inhibitor of anaplastic lymphoma kinase(ALK), Patent US20140066406 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ALK-IN-1
CAS 1197958-12-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H34ClN6O2P
Cantidad 10 mg
Sinónimo Brigatinib analog
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (94.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES CP(C)(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N(C)C)CC4)C=C3OC)=NC=C2Cl)=O
Peso molecular (g/mol) 529.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 529.01
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease