Learn More
Inhibidor de Alk 5 II, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alk 5 Inhibitor II |
| CAS | 446859-33-2 |
| Fórmula molecular | C17H13N5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[3-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1,5-naphthyridine, E 616452, RepSox, SJN 2511 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H13N5/c1-11-4-2-5-16(20-11)17-12(10-19-22-17)13-7-8-14-15(21-13)6-3-9-18-14/h2-10H,1H3,(H,19,22) |
| SMILES | Cc1cccc(n1)c2n[nH]cc2c3ccc4ncccc4n3 |
| Nombre IUPAC | 2-[5-(6-metilpiridin-2-il)-1H-pirazol-4-il]-1,5-naftiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 287.32 |