Learn More
Alizarina Amarilla R, Sal Sódica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alizarin Yellow R, Sodium Salt |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-6-3-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-1-4-10(5-2-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.0362 |