Learn More
Alizarina Amarilla R, Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30179272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179272 1 g 1 g
30179511 5 g 5 g
30179481 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179272 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA3585051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1718-34-9
Fórmula molecular C13H8N3O5Na
Peso molecular (g/mol) 309.21
Nombre IUPAC sodio; 2-hidroxi-5-[(E)-(4-nitrofenil)diazenil]benzoato
SMILES [Na+].Oc1ccc(cc1C(=O)[O-])N=Nc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin Yellow R, Sodium Salt
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H9N3O5.Na/c17-12-6-3-9(7-11(12)13(18)19)15-14-8-1-4-10(5-2-8)16(20)21;/h1-7,17H,(H,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.0362