Learn More
Alizarin Yellow R, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368977 25 g 25 g
11358977 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 038707.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1718-34-9 | C13H8N3NaO5 | 309.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1718-34-9
Fórmula molecular C13H8N3NaO5
Peso molecular (g/mol) 309.213
Número MDL MFCD00067121
Clave InChI HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo alizarin yellow r sodium salt, acmc-1bqov, alizarin yellow r, sodium salt,
PubChem CID 44135758
Nombre IUPAC sodio;3-[(4-nitrofenol)hidrazinilideno]-6-oxociclohexa-1,4-dieno-1-carboxilato
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin Yellow R sodium salt
Color Marrón a Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Beilstein 962365
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.22
Olor Odorless
Aspecto Dark yellow to brown powder