Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de alizarina R, sal sódica 96 %
Código de producto. 10711632 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
10711632 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 10711632 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 400490250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin Yellow R sodium salt
Nombre de nota 96%
CAS 1718-34-9
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Fórmula molecular C13H8N3NaO5
Número MDL MFCD00067121
Sinónimo 5-(4-Nitrophenylazo)-salicylic acid sodium salt, Mordant Yellow 3R, 2-Hydroxy-5-((4-nitrophenyl)azo)benzoic acid monosodium salt
Clave InChI HKSANXZSKDUDBD-UHFFFAOYSA-M
Espectro infrarrojo Auténtico
SMILES C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C(=C2)C(=O)[O-])[N+](=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;3-[(4-nitrofenol)hidrazinilideno]-6-oxociclohexa-1,4-dieno-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 309.213
PubChem CID 44135758
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.2
Pérdida por secado 5% max. (105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
UV_Vis 95% min.
Intervalo de transición visual from pH 10.2 (yellow) to pH 12.0 (red)
Color Marrón a naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Alizarin Yellow R sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.