Learn More
Alizarin, TRC
Código de producto. 30010182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010182 500 mg 500 miligramos
30012346 10 g 10 g
30009389 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010182 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA536600500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-48-0
Fórmula molecular C14 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 240.21
Sinónimo 9,10-Anthracenedione, 1,2-dihydroxy-, Alizarin B (6CI), Anthraquinone, 1,2-dihydroxy- (8CI), 1,2-Anthraquinonediol, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxyanthraquinone, Acid Metachrome Red B, Acid Mordant Red B, Alizarin, Alizarin Red, Alizarina, Alizarine, Alizarine 3B, Alizarine B, Alizarine Indicator, Alizarine L Paste, Alizarine Lake Red 2P, Alizarine Lake Red 3P, Alizarine Lake Red IPX, Alizarine NAC, Alizarine Paste 20 percent Bluish, Alizarine Red, Alizarine Red B, Alizarine Red B2, Alizarine Red IP, Alizarine Red IPP, Alizarine Red L, C Ext. Red 62, C.I. 58000, C.I. Mordant Red 11, Certiqual Alizarine, D And C Orange Number 15, Deep Crimson Madder 10821, Eljon Madder, Mitsui Alizarine B, Mordant Red 11, NSC 7212, Qiansu, Turkey red
Nombre IUPAC 1,2-dihidroxiantracieno-9,10-diona
SMILES Oc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0423