Learn More
Rojo de alizarina S (sulfonato de sodio), MP Biomedicals™
Código de producto. 11463060 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11463060 500 g
11443060 25 g
11453060 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11463060 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210037590
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
El rojo de alizarina S se utiliza en un ensayo bioquímico para determinar, cuantitativamente por colorimetría, la presencia de depósitos calcificados por células de linaje osteogénico.
CAS 130-22-3
Fórmula molecular C14H7NaO7S
Peso molecular (g/mol) 342.253
Número MDL MFCD00013049
Clave InChI HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium Alizarinsulfonate, Alizarin sodium sulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
Nombre IUPAC sodio; 3,4-dihidroxi-9,10-dioxoantraceno-2-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin Red S
Nombre de nota Indicador: Rango de pH 3,7 - 5,2
Color Naranja
Cantidad 500 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3