Learn More
Rojo de alizarina S (sulfonato de sodio), MP Biomedicals™
Código de producto. 11443060 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11443060 25 g
11453060 100 g
11463060 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443060 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210037525
El rojo de alizarina S se utiliza en un ensayo bioquímico para determinar, cuantitativamente por colorimetría, la presencia de depósitos calcificados por células de linaje osteogénico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-22-3
Fórmula molecular C14H7NaO7S
Peso molecular (g/mol) 342.253
Número MDL MFCD00013049
Clave InChI HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Sodium Alizarinsulfonate, Alizarin sodium sulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
Nombre IUPAC sodio; 3,4-dihidroxi-9,10-dioxoantraceno-2-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin Red S
Nombre de nota Indicator: pH Range 3.7 - 5.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3
Color Naranja
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Alizarin Red S
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Alizarin Red S