Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de alizarina S, sal sódica, sol. ac. al 1 % p/v
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alizarin Red S sodium salt |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 342.27 |
| Olor | Odorless |
| Color | Ámbar |
| Cantidad | 500 mL |
| Forma física | Líquido |