Learn More
Rojo de alizarina S, puro, reactivo especial, C.I.58005, Fisher Chemical
Código de producto. 10602251 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10602251 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 10602251 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1520/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 130-22-3
Fórmula molecular C14H7NaO7S
Número MDL 13049
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.26g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Ámbar
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Alizarin Red S
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2