Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de alizarina S, puro, certificado
Código de producto. 15234724 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15234724 100 g 100 g
10381101 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15234724 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 400481000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 130-22-3
Fórmula molecular C14H7NaO7S
Peso molecular (g/mol) 342.253
Número MDL MFCD00013049
Clave InChI HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
Nombre IUPAC sodio; 3,4-dihidroxi-9,10-dioxoantraceno-2-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Alizarin Red S
Índice de absorción 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15)
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 554 to 558nm 590 to 599nm
Intervalo de transición visual from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
Color Rojo
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.26
Grado Pure