Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de alizarina S, puro, certificado
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Alizarin Red S |
| Índice de absorción | 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Lambda máx | 554 to 558nm 590 to 599nm |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de transición visual | from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet) |
| Color | Rojo |
| Información de solubilidad | Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol |
| Cantidad | 25 g |
| Forma física | Polvo |
| Show More |
Safety and Handling
- Alizarin Red S