Learn More
Alizarina, pura, C.I. 58000, grado indicador, Fisher Chemical
Código de producto. 10020000 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10020000 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 10020000 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/1460/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 287°C
Punto de ebullición 430°C
CAS 72-48-0
Fórmula molecular C14H8O4
Número MDL 1201
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21g/mol
Envase Tarro de cristal
Color Ámbar
Cantidad 10 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Alizarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4