Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alizarin complexone |
| CAS | 3952-78-1 |
| Fórmula molecular | C19H15NO8 |
| Número MDL | MFCD00001202 |
| Sinónimo | Alizarin-3-methylamine-N, N-diacetic acid |
| Color | Marrón |
| Cantidad | 1 g |
| Clave InChI | PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N |
| Forma física | Polvo fino |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Mostrar más |