Learn More
Alizarina complexona, puede contener hasta un 10 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Alizarin is the main ingredient for the manufacture of the madder lake pigments known to painters as Rose madder and Alizarin crimson. A notable use of alizarin in modern times is as a staining agent in biological research because it stains free calcium and certain calcium compounds a red or light purple color. Alizarin Red is used in a biochemical assay to determine, quantitatively by colorimetry, the presence of calcific deposition by cells of an osteogenic lineage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La alizarina es el principal ingrediente para la fabricación de los pigmentos del lago Madder conocidos por los pintores como rosa Madder y carmín de alizarina. La alizarina se utiliza en la actualidad como agente tintóreo en la investigación biológica porque tiñe el calcio libre y ciertos compuestos de calcio de color rojo o morado claro. El rojo de alizarina se utiliza en un ensayo bioquímico para determinar, cuantitativamente por colorimetría, la presencia de deposición calcificada por las células de un linaje osteogénico
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alizarin Complexone |
| Punto de fusión | 180°C to 182°C |
| Notas del porcentaje del ensayo | Puede contener hasta un 10 % de agua |
| Beilstein | 2190028 |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.33 |