Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarina 97 %
Código de producto. 10448310 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
25 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448310 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10796161 25 g Frasco de vidrio 25 g
10327950 500 g Frasco de vidrio 500 g
13418388 2.5 kg Tambor de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10448310 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 153691000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72-48-0 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72-48-0
Fórmula molecular C14H8O4
Peso molecular (g/mol) 240.214
Número MDL MFCD00001201
Clave InChI RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
PubChem CID 6293
ChEBI CHEBI:16866
Nombre IUPAC 1,2-dihidroxiantracieno-9,10-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin
Punto de fusión 287.0°C to 289.0°C
Nombre de nota 97%
Punto de ebullición 430.0°C
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Contenido de tinte 96.0% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aromatic solvents, ether and hot, methanol, moderately soluble in ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.21
Pérdida por secado 2% max.
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Forma física Polvo fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Alizarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4