Learn More
Ácido Alizarina-3-Metiliminodiacético, 85%, Solstice
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid |
| Punto de fusión | 185 °C |
| Color | Amarillo |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2190028 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385,32g/mol |
| Porcentaje de pureza | 85% |