Learn More
Alizapride hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16464187
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464187 50 mg 50 miligramos
16448036 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464187 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0125A
MedChemExpress Alizapride is a potent antiemetic, acting as a dopamine receptor antagonist. Alizapride also used in human digestive disorders.
Alizapride is a potent antiemetic, acting as a dopamine receptor antagonist. Alizapride also used in human digestive disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizapride hydrochloride
CAS 59338-87-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22ClN5O2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (284.23 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (94.73 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(NN=N2)C2=C1)NCC3N(CC=C)CCC3.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 351.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.83
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death