Learn More
MedChemExpress Alisporivir
Specifications
Specifications
| Pureza | 98.04% |
| CAS | 254435-95-5 |
| Contenido y almacenamiento | Stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Peso molecular | 1216.64 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (82.19 mM) |
| Sinónimo | Debio-025∣ DEB-025 |