Learn More
Alisol G, MedChemExpress
Código de producto. 16411548
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16411548 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16411548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0855
MedChemExpress Alisol G is a natural product extracted from Rhizoma Alismatis.
Alisol G is a natural product extracted from Rhizoma Alismatis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alisol G
CAS 155521-46-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H48O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo Alisol-G 25-Anhydroalisol A
SMILES C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@@H](O)C(C)=C)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C
Peso molecular (g/mol) 472.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.7
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid