Learn More
Alisol F, MedChemExpress
Descripción
Alisol F is a triterpene isolated from Alisma orientalis, has immunosuppressive and anti-virus functions. Alisol F exhibits inhibitory activity in vitro on hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) secretion of the HepG2.2.15 cell line with an IC50 of 0.6 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alisol F |
| Forma física | Solid |
| CAS | 155521-45-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H48O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (204.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]1(C(C[C@@H]2O)=C([C@@H]3C)[C@](O[C@@]([C@@H](O)C(C)(O)C)([H])C3)([H])C1)[C@]([C@]2([H])[C@]4(CCC5=O)C)(CC[C@@]4([H])C5(C)C)C |
| Mostrar más |