Learn More
Alisol B, MedChemExpress
Código de producto. 16431518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16431518 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16431518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0805A
MedChemExpress Alisol B is a potentially novel therapeutic compound for bone disorders by targeting the differentiation of osteoclasts as well as their functions.
Alisol B is a potentially novel therapeutic compound for bone disorders by targeting the differentiation of osteoclasts as well as their functions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alisol B
CAS 18649-93-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H48O4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (211.55 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@@H]([C@]3([H])C(C)(C)O3)O)CC1)C)(CC[C@@]4([H])C5(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]4(CCC5=O)C
Peso molecular (g/mol) 472.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 472.7
Porcentaje de pureza 99.57%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism