Learn More
Alisol B 23-acetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alisol B Acetate |
| CAS | 26575-95-1 |
| Fórmula molecular | C32 H50 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 23-O-Acetylalisol B, Alisol B 23-acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H50O5/c1-18(16-23(36-19(2)33)27-29(5,6)37-27)20-10-14-31(8)21(20)17-22(34)26-30(7)13-12-25(35)28(3,4)24(30)11-15-32(26,31)9/h18,22-24,26-27,34H,10-17H2,1-9H3/t18-,22+,23+,24+,26+,27-,30+,31+,32+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H](C[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC1(C)C)C2=C3C[C@H](O)[C@H]4[C@@]5(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@]4(C)[C@@]3(C)CC2 |
| Nombre IUPAC | [(1S,3R)-1-[(2R)-3,3-dimetiloxiran-2-il]-3-[(5R,8S,9S,10S,11S,14R)-11-hidroxi-4,4,8,10,14-pentametil-3-oxo-1,2,5,6,7,9,11,12,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-il]butil] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 514.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 514.3658 |