Learn More
Alisol A 24-acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16491538
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16491538 5 mg 5 miligramos
16439138 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491538 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0853A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Alisol A 24-acetate (Alisol A 24-monoacetate) is a natural product.
Alisol A 24-acetate (Alisol A 24-monoacetate) is a natural product.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alisol A 24-acetate
CAS 18674-16-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H52O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo Alisol A 24-monoacetate Alisol A monoacetate
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.85 mM)
SMILES C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@H](C(C)(O)C)OC(C)=O)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C
Peso molecular (g/mol) 532.75
Formula Weight (peso de la fórmula) 532.75
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid