Learn More
Alismoxide, MedChemExpress
Código de producto. 16458978
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16458978 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16458978 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0426
MedChemExpress Alismoxide is a natural product.
Alismoxide is a natural product.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alismoxide
CAS 87701-68-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H26O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo (+)-Alismoxide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (130.05 mM)
SMILES O[C@@]1(C)CC[C@@]2([H])[C@@](O)(C)CCC(C(C)C)=C[C@]12[H]
Peso molecular (g/mol) 238.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.37
Porcentaje de pureza 96.01%
Grado Research
Forma física Powder