Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hemifumarato de aliskiren
Código de producto. 16504254 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16504254 250 mg 250 miligramos
16594244 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16504254 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 463792500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 173334-58-2 | C64H110N6O16 | 1219.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 173334-58-2
Fórmula molecular C64H110N6O16
Peso molecular (g/mol) 1219.61
Clave InChI KLRSDBSKUSSCGU-KRQUFFFQSA-N
Nombre IUPAC ácido (2E)-but-2-enedioico; bis((2S,4S,5S,7S)-5-amino-N-(2-carbamoil-2,2-dimetiletil)-4-hidroxi-7-{[4-metoxi-3-(3-metoxipropoxi)fenil]metil}-8-metil-2-(propan-2-il)nonanamida)
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O.COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(C)(C)C(N)=O)C(C)C)=CC=C1OC.COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(C)(C)C(N)=O)C(C)C)=CC=C1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aliskiren hemifumarate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 1219.6