Learn More
Aliquat 336, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aliquat 336 |
| CAS | 63393-96-4 |
| Fórmula molecular | (R3NCH3)Cl |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 336S, A 1, A 1 (Phase Transfer Catalyst), Adogen 464, Aliquat 336S, Aliquat 7402, Aliquat N 263, Disperstat A, Disperstat W, N 263, Tri-C8-10-alkylmethylammonium Chlorides, Tricaprylylmethylammonium Chloride, Methyltrialkylammonium Chloride |