Learn More
Aliquat™ 336, average MW 442, Thermo Scientific™
Código de producto. 10532601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 LT
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10532601 250 mL Glass bottle 250 ml
10398470 1 L Glass bottle 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10532601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194972500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Catalizador de transferencia de fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63393-96-4
Fórmula molecular C25H54ClN
Peso molecular (g/mol) 404.16
Número MDL MFCD00011862
Clave InChI XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 21218
ChEBI CHEBI:75286
Nombre IUPAC cloruro de metiltrioctilazanio
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aliquat™ 336
Nombre de nota Average M.W. 442
Color Ámbar
Densidad 0.8800g/mL
Temperatura de inflamación 132°C
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Índice de refracción 1.4655 to 1.4715
Cantidad 250 mL
Fieser 05,460; 06,404; 07,380; 13,192
Formula Weight (peso de la fórmula) 442
Porcentaje de pureza 88.2 to 90.6%, 112.0 to 115.0 (quaternary value)
Forma física Viscous Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Aliquat|TS 336
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.