Learn More
Alimemazine hemitartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16465318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465318 10 mg 10 miligramos
16455966 100 mg 100 miligramos
16411527 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16465318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12752A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Alimemazine hemitartrate is a phenothiazine derivative that is generally used as an antipruritic agent and also a hemagglutinin (HA)-receptor antagonist.
Alimemazine hemitartrate is a phenothiazine derivative that is generally used as an antipruritic agent and also a hemagglutinin (HA)-receptor antagonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alimemazine hemitartrate
Forma física Solid
CAS 4330-99-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N2S.1/2C4H6O6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Trimeprazine hemitartrate
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (267.74 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 30 mg/mL (80.32 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC(CN(C)C)CN1C2=CC=CC=C2SC3=CC=CC=C13.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O.[0.5]
Peso molecular (g/mol) 373.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 373.49
Porcentaje de pureza 98.46%