Learn More
Invitrogen™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for UV Lasers, 2.5 μm
Descripción
Los gránulos de alineación de citometría de flujo Molecular Probes™ AlignFlow™ son referencias fiables para la alineación, enfoque y calibración de los citómetros de flujo. Los gránulos de alineación de citometría de flujo de 2,5μ m Alignflow™ para láser ultravioleta son microesferas con tinción fluorescente excitables de 350-370 nm con emisión en el rango de 400-470 nm, aunque también son excitables por un láser violeta.
Consulte información sobre todos los gránulos de referencia de tamaño y calibración de citometría de flujo.
Los gránulos AlignFlow™ proporcionan:
Uniformidad: CV de FSC y CV de intensidad muy bajos
Consistencia en la producción, creación de estándares de referencia idóneos
Fiabilidad a través del rendimiento óptimo del instrumento
Compatibilidad: uso con cualquier instrumento
Los gránulos AlignFlow™ son altamente uniformes con respecto al tamaño y la intensidad de fluorescencia, dando como resultado un CV de FSC y un CV de intensidad bajos. Los gránulos tienen un tamaño, una longitud de onda de emisión y una intensidad aproximadas de muchas muestras biológicas y permiten la calibración del origen del láser, la óptica y el caudal del flujo del citómetro de flujo sin desperdiciar material experimental valioso y sensible.
Etiquetado de gránulos
Gracias a nuestras microesferas estándar de citometría de flujo, los gránulos AlignFlow™ se tiñen internamente, no en la superficie. Por lo tanto, los colorantes están aislados de interacciones ambientales que podrían causar una salida de fluorescencia variable, lo que resulta en una excelente estabilidad de la señal. Estas microesferas de poliestireno fluorescente se proporcionan como suspensiones empaquetadas en viales con cuentagotas para una cómoda dispensación y están disponibles en cuatro colores (luz ultravioleta, azul, roja) y dos tamaños (2,5 μm, 6,0 μm) para que coincidan con su láser.
Notas:
Los gránulos de referencia de citometría de flujo AlignFlow™ se suministran en un embalaje actualizado que incluye una etiqueta de referencia rápida que pone al alcance de su mano información clave para el uso del producto.
Estos gránulos sustituyen a los anteriores productos de gránulos de referencia de citometría de flujo AlignFlow™. Este producto en particular sustituye a los gránulos de alineación de citometría de flujo AlignFlow™, 2,5 μm, para excitación UV (A7304).
Consulte información sobre todos los gránulos de referencia de tamaño y calibración de citometría de flujo.
Los gránulos AlignFlow™ proporcionan:
Los gránulos AlignFlow™ son altamente uniformes con respecto al tamaño y la intensidad de fluorescencia, dando como resultado un CV de FSC y un CV de intensidad bajos. Los gránulos tienen un tamaño, una longitud de onda de emisión y una intensidad aproximadas de muchas muestras biológicas y permiten la calibración del origen del láser, la óptica y el caudal del flujo del citómetro de flujo sin desperdiciar material experimental valioso y sensible.
Etiquetado de gránulos
Gracias a nuestras microesferas estándar de citometría de flujo, los gránulos AlignFlow™ se tiñen internamente, no en la superficie. Por lo tanto, los colorantes están aislados de interacciones ambientales que podrían causar una salida de fluorescencia variable, lo que resulta en una excelente estabilidad de la señal. Estas microesferas de poliestireno fluorescente se proporcionan como suspensiones empaquetadas en viales con cuentagotas para una cómoda dispensación y están disponibles en cuatro colores (luz ultravioleta, azul, roja) y dos tamaños (2,5 μm, 6,0 μm) para que coincidan con su láser.
Notas:
Los gránulos de referencia de citometría de flujo AlignFlow™ se suministran en un embalaje actualizado que incluye una etiqueta de referencia rápida que pone al alcance de su mano información clave para el uso del producto.
Estos gránulos sustituyen a los anteriores productos de gránulos de referencia de citometría de flujo AlignFlow™. Este producto en particular sustituye a los gránulos de alineación de citometría de flujo AlignFlow™, 2,5 μm, para excitación UV (A7304).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 2,5 μm |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 2 viales de gránulos Alignflow™ (1,5 ml por vial).Almacenar a 2–8 °C. |
| Emisión | UV |
| Formato | Suspensión |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Cantidad | 3 mL |
| Método de detección | Fluorescente |
| Configuración de tinción | Principal |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | AlignFlow |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?