Learn More
Invitrogen™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for Red Lasers, 2.5 μm
Descripción
Los gránulos de alineación de citometría de flujo Molecular Probes™ AlignFlow™ son referencias fiables para la alineación, enfoque y calibración de los citómetros de flujo. Los gránulos de alineación de citometría de flujo de 2,5μ m Alignflow™ para láser rojo son microesferas con tinción fluorescente excitables de 630–640 nm con emisión en el rango de 645–680 nm.
Consulte información sobre todas las partículas de referencia de tamaño y calibración de citometría de flujo.
Las partículas AlignFlow™ proporcionan:
Uniformidad: CV de FSC y CV de intensidad muy bajos
Consistencia en la producción, creación de estándares de referencia idóneos
Fiabilidad a través del rendimiento óptimo del instrumento
Compatibilidad: uso con cualquier instrumento
Las partículas AlignFlow™ son altamente uniformes con respecto al tamaño y la intensidad de fluorescencia, dando como resultado un CV de FSC y un CV de intensidad bajos. Las partículas tienen un tamaño, una longitud de onda de emisión y una intensidad aproximadas de muchas muestras biológicas y permiten la calibración del origen del láser, la óptica y el caudal del flujo del citómetro de flujo sin desperdiciar material experimental valioso y sensible.
Etiquetado de microesferas
Gracias a nuestras microesferas estándar de citometría de flujo, las partículas AlignFlow™ se tiñen internamente, no en la superficie. Por lo tanto, los colorantes están aislados de interacciones ambientales que podrían causar una salida de fluorescencia variable, lo que resulta en una excelente estabilidad de la señal. Estas microesferas de poliestireno fluorescente se proporcionan como suspensiones empaquetadas en viales con cuentagotas para una cómoda dispensación y están disponibles en cuatro colores (luz ultravioleta, azul, roja) y dos tamaños (2,5 μm, 6,0 μm) para que coincidan con su láser.
Notas:
Las microesferas de referencia de citometría de flujo AlignFlow™ se suministran en un embalaje actualizado que incluye una etiqueta de referencia rápida que pone al alcance de su mano información clave para el uso del producto.
Estas microesferas sustituyen a los anteriores productos de microesferas de referencia de citometría de flujo AlignFlow™. Este producto en particular sustituye a los gránulos de alineación de citometría de flujo AlignFlow™, de 2,5μ m, para excitación a 633 (A7312).
Consulte información sobre todas las partículas de referencia de tamaño y calibración de citometría de flujo.
Las partículas AlignFlow™ proporcionan:
Las partículas AlignFlow™ son altamente uniformes con respecto al tamaño y la intensidad de fluorescencia, dando como resultado un CV de FSC y un CV de intensidad bajos. Las partículas tienen un tamaño, una longitud de onda de emisión y una intensidad aproximadas de muchas muestras biológicas y permiten la calibración del origen del láser, la óptica y el caudal del flujo del citómetro de flujo sin desperdiciar material experimental valioso y sensible.
Etiquetado de microesferas
Gracias a nuestras microesferas estándar de citometría de flujo, las partículas AlignFlow™ se tiñen internamente, no en la superficie. Por lo tanto, los colorantes están aislados de interacciones ambientales que podrían causar una salida de fluorescencia variable, lo que resulta en una excelente estabilidad de la señal. Estas microesferas de poliestireno fluorescente se proporcionan como suspensiones empaquetadas en viales con cuentagotas para una cómoda dispensación y están disponibles en cuatro colores (luz ultravioleta, azul, roja) y dos tamaños (2,5 μm, 6,0 μm) para que coincidan con su láser.
Notas:
Las microesferas de referencia de citometría de flujo AlignFlow™ se suministran en un embalaje actualizado que incluye una etiqueta de referencia rápida que pone al alcance de su mano información clave para el uso del producto.
Estas microesferas sustituyen a los anteriores productos de microesferas de referencia de citometría de flujo AlignFlow™. Este producto en particular sustituye a los gránulos de alineación de citometría de flujo AlignFlow™, de 2,5μ m, para excitación a 633 (A7312).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 2,5 μm |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 2 viales de microesferas Alignflow™ (1,5 ml por vial). Almacenar a 2 °C – 8 °C |
| Emisión | 633 o 635 |
| Formato | Suspensión |
| Para utilizar con (equipo) | Citómetro de flujo |
| Cantidad | 3 mL |
| Método de detección | Fluorescente |
| Configuración de tinción | Principal |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | AlignFlow |
| Mostrar más |