Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag)
Código de producto. 11901421 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 reacciones
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11901421 20 reacciones 20 reacciones
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11901421 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor K1261
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Obtenga una clonación independiente de ligadura rápida y eficiente y una regulación estricta de la expresión génica en E. coli con este sistema de clonación y expresión.
El sistema de clonación y expresión LIC aLICator está diseñado para una clonación independiente de ligadura rápida y eficaz y una regulación estricta de la expresión génica en E. coli. Los vectores de expresión bacteriana pLATE están diseñados para altos niveles de expresión de proteína objetivo de forma coordinada con una mínima expresión de fondo (no inducida), lo que permite la expresión de proteínas que son tóxicas para las células de E. coli. Para agilizar y facilitar el proceso de clonación de inserción en el vector de expresión, el sistema aLICator utiliza tecnología de clonación LIC direccional, un procedimiento rápido que proporciona una alta eficacia de clonación.
La expresión fuertemente regulada y la clonación direccional rápida y eficiente hacen que el sistema de clonación y expresión LIC de aLICator sea la mejor opción para la clonación y expresión génica rutinaria y tóxica en E. coli.
Características destacadas
  • Clonación LIC de gran eficacia
  • Control estricto de la expresión génica
  • Expresión de alto rendimiento
  • Expresión de proteínas versátil con etiqueta o sin etiqueta, con opción de eliminación de etiquetas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Resistencia bacteriana a los antibióticos Ampicilina (AMPR)
Método de clonación Clonación LIC
Formato Kit
Tipo de muestra Productos de PCR
Para utilizar con (aplicación) Clonación PCR
N.º de reacciones 20 reacciones
Línea de productos aLICator
Tipo de producto Kit de clonación y expresión LIC
Promotor T7
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x)
Cantidad 20 reacciones
Vector pLATE
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • aLICator LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate