Learn More
Alibendol, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alibendol |
| CAS | 26750-81-2 |
| Fórmula molecular | C13H17NO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-3-methoxy-5-(2-propen-1-yl)benzamide, 5-Allyl-2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)-m-anisamide, Cebera, EB 1856, FC 54, H 3774 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO4/c1-3-4-9-7-10(13(17)14-5-6-15)12(16)11(8-9)18-2/h3,7-8,15-16H,1,4-6H2,2H3,(H,14,17) |
| SMILES | COc1cc(CC=C)cc(C(=O)NCCO)c1O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-N-(2-hidroxietil)-3-metoxi-5-prop-2-enilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 251.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 251.1158 |