Learn More
Lauda™ Algizid Aquastab
Código de producto. 15525590
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15525590 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15525590 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor LZB 929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.73€
    31.00€ / 100 ml
    Ahorro 9.73€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Aquastab Algizid para el control de algas en baños de agua.
  • Agente de control de algas altamente eficaz solo para su uso con agua en termostatos de baño
  • Con este medio, el estrés bacteriostático y fungistático del agua se mantiene bajo
Especificaciones
Color Azul, claro
Descripción Composición: Cloruro de poli(dimetil imino)-2-hidroxi-1,3-propanedilo al 2 %
Capacidad (métrico) 100 mL
Intervalo de temperatura De 5 °C a 90 °C
Nombre del producto
  • Algizid Aquastab
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en un punto de recogidapública de residuosespeciales o peligrosos..