Learn More
Ácido Algínico, TRC
Código de producto. 17919104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17919104 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17919104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5330001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alginic Acid
CAS 9005-32-7
Fórmula molecular [C6H8O6]n
Cantidad 1 g
Sinónimo A 2830-9, A 7003, Acid Algin G 2, Alginate 8, Alginate LV, Cecalgum S 500, Duck Acid A, Duckacid X 2787, E 400, Grindsted PH 060, Inagel GS 30, Kelacid, Kimica Acid, Kimica Acid G, Kimica Acid R 1, Laminal, Lamitex LV, Landalgine, MediAlg MG 17, Medialg MG 5, Medisorb A, Norgine, Protacid F 120, Protanal Rf 5650, Protanal Sf 120RB, Satialgin S 1100, Satialgine, Satialgine GCF 645, Satialgine H 8, Snow Acid Algin G, Verdyol Super
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O13/c1-23-7-3(15)6(18)14(27-9(7)11(19)20)25-8-4(16)5(17)13(24-2)26-10(8)12(21)22/h3-10,13-18H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,13-,14-/m1/s1
Nombre IUPAC (2S,3S,4R,5S,6R)-3-(((2R,3S,4R,5S,6R)-6-carboxi-3,4-dihidroxi-5-metoxitetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-4,5-dihidroxi-6-metoxitetrahidro-2H-pyran-2-carboxílico