Learn More
Ácido Algínico Sal Sódica, grado técnico, TRC
Código de producto. 17949104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17949104 5 g 5 g
17938134 100 g 100 g
17917184 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17949104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5330055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-38-3
Fórmula molecular (C6 H7 O6 Na)n
Peso molecular (g/mol) 216.12
Sinónimo Algin, Sodium alginate
Nombre IUPAC sodio; (2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tetrahidroxioxiano-2-carboxilato
SMILES [C@@H]1([C@@H]([C@H](O[C@H]([C@H]1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium alginate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChi=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1