Learn More
Ácido algínico, sal sódica, viscosidad media, MP Biomedicals
Código de producto. 11494751 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11494751 1 kg
11464751 100 g
11474751 250 g
11484751 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11494751 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215472491
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fuente: kelp
CAS 9005-38-3
Fórmula molecular (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Sinónimo Sodium alginate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alginic Acid, Sodium Salt, Medium Viscosity
Nombre de nota Viscosidad (solución al 1% de aquidad): 600-900 cps
Color Blanco a crema
Forma física Powder
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Fórmula lineal (C6H7O6Na)n