Learn More
Sal sódica del ácido algínico, viscosidad baja
Código de producto. 11410828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410828 100 g 100 g
11420828 500 g 500 g
11430828 2.5 kg 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25266.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    45.65€ / 100 g
    Ahorro 4.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Un polisacárido gelificante extraído de algas pardas gigantes, es útil en estudios de viscosidad. La sal sódica del ácido algínico se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como goma sin sabor que mejora la viscosidad y actúa como emulsionante. Se utiliza como espesante para colorantes reactivos que se utilizan en serigrafía textil e impresión por chorro de alfombras. Se utiliza como comprimidos para la indigestión y para la preparación de impresiones dentales. Como polímero, se combina con el quitosano para sintetizar un andamio poroso biodegradable que es útil para aplicaciones de ingeniería de tejidos. Actúa como aditivo alimentario y se utiliza en la producción de alimentos gelatinosos como los horneados. También se utiliza como agente encapsulante de micropartículas de beta-galactosidasa y en la preparación de hidrogeles de alginato con propiedades mecánicas ajustables.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-38-3
Fórmula molecular (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Número MDL MFCD00081310
Sinónimo Algin; Polymannuronic acid sodium salt
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alginic acid sodium salt
Nombre de nota low viscosity
Índice Merck 14,241
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol,chloroform and ether.
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
RU– Solo para uso en investigación