Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity |
| Nombre de nota | Viscosidad (solución del 1% de aquidad): <300cps |
| CAS | 9005-38-3 |
| Color | Blanco a crema |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Fórmula molecular | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa |
| Fórmula lineal | (C6H7O6Na)n |
| Sinónimo | Sodium alginate |