Learn More
Ácido algínico, sal sódica, baja viscosidad, MP Biomedicals
Código de producto. 11434761 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434761 1 kg 1 Kg
11414761 250 g 250 g
11424761 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434761 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215472591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.00€
    395.85€ / 1 Kg
    Ahorro 20.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fuente: kelp
CAS 9005-38-3
Fórmula molecular (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Sinónimo Sodium alginate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alginic Acid, Sodium Salt, Low Viscosity
Nombre de nota Viscosidad (solución del 1% de aquidad): <300cps
Color Blanco a crema
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo >98%
Fórmula lineal (C6H7O6Na)n