Learn More
Sal sódica de ácido algínico, alta viscosidad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15474369 100 g 100 g
15484369 250 g 250 g
15494369 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15474369 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61887.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.10€
    61.65€ / 100 g
    Ahorro 6.45€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Un polisacárido gelificante extraído de las algas pardas gigantes, útil en los estudios de viscosidad
A gelling polysaccharide extracted from giant brown seaweed, useful in viscosity studiesAlginic acid sodium salt is widely utilized in food industry as flavorless gum, which enhances viscosity and as an emulsifier. It finds application as thickener for reactive dyestuffs, which is used in textile screen printing and carpet jet-printing. It is used indigestion tablets and the preparation of dental impressions. As a polymer, it combines with chitosan to synthesize a biodegradable porous scaffold, which is useful for tissue engineering applications. It acts as a food additive and involved in the production of gel-like foods such as bakers. It is employed as thickener for reactive dyestuffs in textile screen-printing and carpet jet-printing. It is also used as encapsulating agents of microparticles of beta-galactosidae and in the preparation of alginate hydrogels with tunable mechanical properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Un polisacárido gelificante extraído de las algas pardas gigantes, útil en los estudios de viscosidad. La sal sódica de ácido algínico se utiliza ampliamente en la industria alimentaria como goma sin sabor, lo que mejora la viscosidad y actúa como emulsionante. Se aplica como espesante para los colorantes reactivos, que se utiliza en la serigrafía textil y la impresión a chorro de alfombras. Se utiliza en comprimidos para la digestión y en la preparación de impresiones dentales. Como polímero, se combina con el quitosano para sintetizar un andamio poroso biodegradable, que es útil para las aplicaciones de ingeniería de tejidos. Actúa como aditivo alimentario y participa en la producción de alimentos similares a los geles, como los de panadería. Se utiliza como espesante para los colorantes reactivos en la serigrafía textil y la impresión a chorro de alfombras. También se utiliza como agente encapsulante de micropartículas de beta-galactosidasa y en la preparación de hidrogeles de alginato con propiedades mecánicas ajustables.
Solubilidad
Soluble en agua. Insoluble en alcohol, cloroformo y éter.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-38-3
Fórmula molecular (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Número MDL MFCD00081310
Sinónimo Algin; Sodium alginate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alginic acid sodium salt
Nombre de nota high viscosity
Color Blanco
Cantidad 100 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,241
Información de solubilidad Soluble in water. Insoluble in alcohol,chloroform and ether.
Forma física Polvo