Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ácido algínico, sal sódica
Código de producto. 10062400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
250 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10062400 250 g Frasco de plástico 250 g
10521631 5 g Frasco de vidrio 5 g
10215710 500 g Frasco de plástico 500 g
11936991 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10062400 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 177772500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.90€
    86.65€ / 250 g
    Ahorro 9.25€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-38-3
Fórmula molecular (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Número MDL MFCD00081310
Sinónimo Algin, Sodium alginate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alginic acid, sodium salt
Cantidad 250 g
Envase Frasco de plástico