Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alginic Acid |
| Nombre de nota | Fuente: kelp |
| Color | Blanco a amarillo |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >98% |
| Cantidad | 500 g |
| Forma física | Polvo |