Learn More
Algestona Acetofeno, TRC
Código de producto. 17960655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960655 1 g 1 g
17913075 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17960655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5320401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24356-94-3
Fórmula molecular C29 H36 O4
Sinónimo Pregn-4-ene-3,20-diona, 16,17-[[(1R)-1-feniletilideno]bis(oxy)]-, (16α)-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-feniletilideno)bis(oxy)]-, [16α(R)]-Preg-4-ene-3,20-diona∣, 16,17-dihidroxi α-, acetal cíclico con acetofenona, (R)-(8CI) ∣2H-Nafto[1',2':6,7]indeno[1,2-d][1,3]dioxol, pregn-4-ene-3,20-dione derivado. ∣Algestona acetofenomida∣Alfasona acetofenomida∣Deladroxona∣Dihidroxiprogesterona acetofenida∣Droxone∣Neolutin Depositum∣P-DHP∣ZK 9349∣2H-Nafto[1',2':6,7]indeno[1,2-d][1,3]dioxol, pregrado-4-ene-3,20-dione derivado. ∣Algestona acetofenomida Alfasona acetofenomida∣Deladroxona∣Dihidroxiprogesterona acetofenida∣Droxone∣Neolutin Depositum∣P-DHP∣ZK 9349∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[[(1R)-1-feniletilideno]bis(oxy)]-, (16alfa)-∣Pregn-4-ene-3,20-dione, 16,17-[(1-feniletilideno)bis(oxy)]-, [16alpha(R)]-Pregn-4-ene-3,20-dione∣, 16alpha,17-dihidroxi-, acetal cíclico con acetofenona, (R)- (8CI∣)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Algestone Acetofenida
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.2614
Peso molecular 448.59