Learn More
Alfuzosin, MedChemExpress
Código de producto. 16488398
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488398 10 mg 10 miligramos
16474287 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488398 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0192
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
MedChemExpress Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alfuzosin
CAS 81403-80-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H27N5O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo SL 77499
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.39 mM)
SMILES O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C
Peso molecular (g/mol) 389.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.45
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid