Learn More
Cloruro de alfuzosina, TRC
Código de producto. 30006848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30006848 100 mg 100 miligramos
17914825 500 mg 500 miligramos
17970415 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30006848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA532000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81403-68-1
Fórmula molecular C19 H27 N5 O4 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 425.91
Sinónimo Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
Nombre IUPAC N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolina-2-il)-metilamino]propil]oxolano-2-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alfuzosin Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.183