Learn More
Clorhidrato de alfuzosina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de alfuzosina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alfuzosin Hydrochloride |
| CAS | 81403-68-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Alfuzosin Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C19 H27 N5 O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H |
| SMILES | Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3 |
| Nombre IUPAC | N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)-metilamino]propil]oxolano-2-carboxamida;clorhidrato |
| Mostrar más |