Learn More
Alfuzosina EP Impureza D (como diclorhidrato), Mikromol™
Descripción
Alfuzosina EP Impureza D (como diclorhidrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| CAS | 2732347-83-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H21 N5 O2 . 2 Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Alfuzosin Hydrochloride Imp. D (EP), Alfuzosin Imp. D (EP), N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Alfuzosin Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Alfuzosin Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Alfuzosin Impurity D as Dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN |
| Nombre IUPAC | 2-N-(3-aminopropil)-6,7-dimetoxi-2-N-metilquinazolin-2,4-diamina; diclorhidrato |
| Mostrar más |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?