Learn More
Alfuzosina EP Impureza D (como diclorhidrato), Mikromol™
Código de producto. 30051183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051183 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051183 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1004.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Alfuzosina EP Impureza D (como diclorhidrato)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
CAS 2732347-83-8
Nombres de analitos o componentes N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H21 N5 O2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Alfuzosin Hydrochloride Imp. D (EP), Alfuzosin Imp. D (EP), N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-methylpropane-1,3-diamine Dihydrochloride, Alfuzosin Hydrochloride Imp. D (EP) as Dihydrochloride, Alfuzosin Hydrochloride Impurity D as Dihydrochloride, Alfuzosin Impurity D as Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C14H21N3O.2ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);2*1H
SMILES Cl.Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCN
Nombre IUPAC 2-N-(3-aminopropil)-6,7-dimetoxi-2-N-metilquinazolin-2,4-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 364.27
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 363.1229 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.