Learn More
Clorhidrato de alfuzosina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alfuzosin-d3 Hydrochloride |
| CAS | 1216383-97-9 |
| Fórmula molecular | C19H25D3ClN5O4 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolynyl)(methyl-d3)amino]propyl]tetrahydro-2-furancarboxamide, Alfoten-d3, SL 77-499-10-d3, SL 77499-10-d3, Urion-d3, Uroxatral-d3, Xatral-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H/i1D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(CCCNC(=O)C1CCCO1)c2nc(N)c3cc(OC)c(OC)cc3n2 |
| Nombre IUPAC | N-[3-[(4-amino-6,7-dimetoxiquinazolin-2-il)-(trideuteriometil)amino]propil]oxolano-2-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 428.93 |